Przejdź do
433837
Ethyl cellulose
viscosity 46 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
Synonim(y):
Cellulose ethylate, Cellulose & cellulose derivatives
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
water vapor transmission 890 g/m2/24hrs 3-mil. film (ASTM E96-66,E)
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
698 °F
hardness
52-61 (Sward, 3-mil. film)
concentration
48.0-49.5%
extent of labeling
48% ethoxyl, 2.25-2.58 mol ethyl per mol cellulose (D.S.)
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
viscosity
46 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
transition temp
Tg 120-124 °C
solubility
esters, aromatic hydrocarbons, alcohols and ketones: soluble
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI key
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Application
Film-former in coatings, hot-melt adhesives and transfer inks and as a plastic coating for a variety of substrates.
Features and Benefits
Produces transparent films, unaffected by visible and UV light. Flexible over a wide temperature range (70 to 150 °C), exhibits low flammability and can be made flame-retardant. Compatible with plasticizers and modifiers to improve adhesion, gloss, hardness and water resistance.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
200697200689200646
description
viscosity 46 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
description
viscosity 22 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
description
viscosity 10 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
description
viscosity 4 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
esters, aromatic hydrocarbons, alcohols and ketones: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder
description
water vapor transmission 890 g/m2/24hrs 3-mil. film (ASTM E96-66,E)
description
-
description
-
description
-
concentration
48.0-49.5%
concentration
47.5-49.5%
concentration
-
concentration
48.0-49.5%
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the molecular weight of ethylcellulose?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined. However, historical data indicate a molecular weight of approximately 50,000 Da.
      Helpful?
  2. What is the particle size of these EC?
    1 answer
    1. The particle size of this product is not determined.