Merck
19980
Sigma-Aldrich
Butylhydrazine oxalate salt
≥98.0% (T)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3NHNH2 · (COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.19
Beilstein:
3704357
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (T)
mp
160-165 °C
rozpuszczalność
H2O: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
ciąg SMILES
CCCCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H12N2.C2H2O4/c1-2-3-4-6-5;3-1(4)2(5)6/h6H,2-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
WXOBLSRQYOWIBF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Butylhydrazine oxalate salt may be used in the chemical synthesis studies.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)