Merck
198862
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-phenylpyridine
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6030 (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccnc1-c2ccccc2
Zastosowanie
Intermediate in the synthesis of 4-azafluorene and δ-carboline.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldrichimica Acta, 14, 13-13 (1981)