Merck
198331
Cesium hydroxide monohydrate
Synonim(y):
2-Aminoethyl 2-methylacrylate hydrochloride, 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HCsO · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.93
EC Number:
244-344-1
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI key
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
SMILES string
[Cs+].[O-][H].[H]O[H]
impurities
<5% Cs2CO3
mp
272 °C (lit.)
density
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David Johannes Scholz et al.
Magma (New York, N.Y.), 28(6), 591-598 (2015-10-10)
(13)C metabolic MRI using hyperpolarized (13)C-bicarbonate enables preclinical detection of pH. To improve signal-to-noise ratio, experimental procedures were refined, and the influence of pH, buffer capacity, temperature, and field strength were investigated. Bicarbonate preparation was investigated. Bicarbonate was prepared and