Merck
19719
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcalix[5]arene
≥98.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H70O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
811.14
Beilstein:
5234242
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12350000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0%
mp
310-312 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc6cc(cc(Cc(c1)c2O)c6O)C(C)(C)C)c5O)C(C)(C)C)c4O)C(C)(C)C)c3O)C(C)(C)C
Inne uwagi
Starting material for the synthesis of derivatives
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G. Barrett et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1475-1475 (1993)
D. Kraft et al.
Tetrahedron, 49, 6019-6019 (1993)