Merck
196827
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorotoluene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
HC6F4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
bp
125-126 °C (lit.)
gęstość
1.347 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(F)c(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C7H4F4/c1-3-6(10)4(8)2-5(9)7(3)11/h2H,1H3
Klucz InChI
POMGTQLCZJZYAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Direct arylation reaction of 2,3,5,6-tetrafluorotoluene with various arylhalides has been investigated[1].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marc Lafrance et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8754-8756 (2006-07-06)
Penta-, tetra-, tri-, and difluorobenzenes undergo direct arylation with a wide range of arylhalides in high yield. Inverse reactivity is observed compared to the common electrophilic aromatic substitution pathway since electron-deficient, C-H acidic arenes react preferentially. Computational studies indicate that