Merck
196541
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3,5-dinitrobenzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H2(NO2)2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
86-89 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(CO)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O5/c1-5-6(4-11)2-7(9(12)13)3-8(5)10(14)15/h2-3,11H,4H2,1H3
Klucz InChI
HLBXFLNVFJFEKD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)