Przejdź do
196436
(1R)-(−)-Fenchone
≥98%
Synonim(y):
(−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-107-5
Beilstein/REAXYS Number:
2042710
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
optical activity
[α]24/D −50.5°, neat
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
InChI key
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
General description
(1R)-(-)-Fenchone is a bridged bicyclic ketone found in fennel oil and thuja oil.
Application
(1R)-(-)-Fenchone undergoes condensation with pyridinylalkylamines to form chiral iminopyridine ligands, which find applications in enantioselective copper-catalyzed Henry (nitro aldol) reaction. It may also be used in the preparation of enantiopure C(7)-anti-substituted fenchones as new chiral sources.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR242546210218235
description
≥98%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
description
90%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
90%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.463
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
mp
-
mp
5-7 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
151.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)