Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 963,00 zł |
Informacje o tej pozycji
963,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D +60±3°, neat
refractive index
n20/D 1.463
bp
63-65 °C/13 mmHg (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
density
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@](C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥99.5% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) |
| density 0.945 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.945 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.945 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.948 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.463 | refractive index n20/D 1.462 | refractive index - | refractive index n20/D 1.461 (lit.) |
| mp 5-7 °C (lit.) | mp 5-7 °C (lit.) | mp 5-7 °C (lit.) | mp 5-6 °C (lit.) |
| bp 63-65 °C/13 mmHg (lit.) | bp 63-65 °C/13 mmHg (lit.) | bp 63-65 °C/13 mmHg (lit.) | bp 192-194 °C (lit.) |
| functional group ketone | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Fenchone
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?