Merck
196029
Sigma-Aldrich
1-Piperidinepropionitrile
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
bp
110-111 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CCCN1CCCCC1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)