Merck
19575
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzo-15-crown-5
≥95.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.41
Beilstein:
1687768
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0%
mp
92-95 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C18H28O5/c1-18(2,3)15-4-5-16-17(14-15)23-13-11-21-9-7-19-6-8-20-10-12-22-16/h4-5,14H,6-13H2,1-3H3
Klucz InChI
LNNVNAOXLAULPK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)