Kluczowe dokumenty
194697
DL-Amethopterin hydrate
96%
Synonim(y):
DL-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
96%
mp
195 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)