Merck
194670
Sigma-Aldrich
4-Decanone
98%
Synonim(y):
Hexyl propyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5COCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
206-207 °C (lit.)
gęstość
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC(=O)CCC