Merck
19425
Sigma-Aldrich
N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)maleimide
≥97.0%
Synonim(y):
1-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 3-(Perfluorohexyl)propyl-1-maleimide, F13 Maleimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8F13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
457.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0%
mp
76-78 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C13H8F13NO2/c14-8(15,4-1-5-27-6(28)2-3-7(27)29)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h2-3H,1,4-5H2
Klucz InChI
XCBJTYHAGWXMIM-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)