Merck
194190
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyldodecanamide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CON(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
tw
166-167 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)N(CC)CC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter