Merck
193720
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-indanol
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
tw
146-148 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC1C(O)Cc2ccccc12
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)