Merck
19343
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-chloro-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, Boc-4-chloro-D-β-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
ZPXVKCUGZBGIBW-NSHDSACASA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3