Merck
192597
3-Ethyl-3-methylglutaric anhydride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
230-194-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)