Merck
192465
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)-2-thiourea
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7ClN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
143-146 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=S)Nc1ccccc1Cl
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)