Merck
19162
Sigma-Aldrich
(R)-3-Butene-1,2-diol-1-(p-toluenesulfonate)
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-1-Tosyloxy-3-buten-2-ol, (R)-2-Hydroxy-3-butenyl tosylate, (R)-3-Butene-1,2-diol 1-tosylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.29
Beilstein:
5907827
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D +7.7±0.5°, c = 1% in methanol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H](O)C=C
InChI
1S/C11H14O4S/c1-3-10(12)8-15-16(13,14)11-6-4-9(2)5-7-11/h3-7,10,12H,1,8H2,2H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
YQSCDBZHHLIPOI-SNVBAGLBSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)