Merck
191302
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)benzamide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CONHCH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.63
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
103-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCNC(=O)c1ccccc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)