Merck
190616
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-nitropyridine
98%
Synonim(y):
3-Nitro-2-pyridinol, 3-Nitro-2-pyridone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.10
Beilstein:
124474
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ncccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-4(7(9)10)2-1-3-6-5/h1-3H,(H,6,8)
Klucz InChI
BOAFCICMVMFLIT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Hydroxy-3-nitropyridine reacts with phosphorus pentachloride and phosphoryl chloride to yield 2-chloro-3-nitropyridine.
Zastosowanie
2-Hydroxy-3-nitropyridine was used in the synthesis of:
  • 3-nitro-2-pyridyl β-D-galactoside
  • 3-nitro-2-pyridyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
  • 5-amino-6-chloro-3-iodopyridine
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nanjing Zhang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(3), 525-527 (2003-02-05)
Racemic 5-azidoepibatidine [(+/-)-1] was synthesized via 5-aminoepibatidine as a candidate photoaffinity ligand with exceptionally high affinity at the mammalian neuronal nicotinic receptors (K(i) values of 0.027 nM for alpha 4 beta 2 and 9.7 nM for alpha 7) and excellent
Nitropyridyl glycosides: new glycosyl donors for enzymatic transglycosylation.
Yasukochi T, et al.
Tetrahedron Letters, 40(36), 6585-6589 (1999)
85. Nucleophilic displacement reactions in aromatic systems. Part I. Kinetics of the reactions of chloronitropyridines with aromatic amines and with pyridine.
Bishop RR, et al.
Journal of the Chemical Society, 437-446 (1952)