Merck
190551
Sigma-Aldrich
5-Diethylamino-2-pentanol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
ciąg SMILES
CCN(CC)CCCC(C)O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3