Merck
189227
3-Amino-9-fluorenone
98%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C13H9NO/c14-8-5-6-11-12(7-8)9-3-1-2-4-10(9)13(11)15/h1-7H,14H2
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)c3ccccc3-c2c1
InChI key
POZGQVDLSXSKHX-UHFFFAOYSA-N
assay
98%
mp
154-155 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)