Merck
188786
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
96%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534 (lit.)
tw
120 °C/13 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(CO)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)