Merck
188166
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydrobenz[a]anthracen-1(2H)-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.30
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
113-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCc2ccc3cc4ccccc4cc3c12
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)