Merck
187623
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.57
Beilstein:
1938353
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
40-43 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
ZZFCUESFXBCRSC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)