Merck
18717
Sigma-Aldrich
(3R,6R)-3,6-Octanediol
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23
Beilstein:
4780881
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99:1
ciąg SMILES
CC[C@@H](O)CC[C@H](O)CC
Zastosowanie
Used as a convenient starting material for the preparation of enantiomerically pure bis(phospholano)ethane ligands.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)