Merck
187119
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trichloroaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.46
Beilstein:
638880
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
97-99 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2H,10H2
Klucz InChI
XOGYQVITULCUGU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4,5-trichloroanilina tworzy kompleksy tri- i tetrachloroanilina-Pt(II) o dobrej aktywności przeciwbiałaczkowej[1].
Zastosowanie
3,4,5-trichloroanilina została wykorzystana do oznaczania podstawionych amin aromatycznych w próbkach osadów lub wody za pomocą kapilarnej kolumnowej chromatografii gazowej[2].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D G Craciunescu et al.
Chemico-biological interactions, 53(1-2), 45-56 (1985-02-01)
The paper reports the synthesis, the chemical characterization and the IR data of new Pt(II) and Pt(IV) complexes, as well as their cytostatic activities on KB cells and antitumour properties against three tumour systems (P388 and L1210 leukemias and advanced
The determination of substituted aromatic amines in water and sediment samples.
Scholz B and Palauschek N.
Fresenius' Zeitschrift fur Analytische Chemie, 331(3-4), 282-289 (1988)