Merck
186902
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxybenzonitrile
97%
Synonim(y):
2-Cyanoresorcinol dimethyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
ciąg SMILES
COc1cccc(OC)c1C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-5-9(12-2)7(8)6-10/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
XHAHKSSLDJIEDH-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)