Kluczowe dokumenty
186716
2,5-Dimethyl-4-(morpholinomethyl)phenol hydrochloride monohydrate
technical grade
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NO2 · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.77
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
mp
188-192 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].[H]O[H].Cc1cc(CN2CCOCC2)c(C)cc1O
Zastosowanie
Precursor to "Ozalid"dyes.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?