Merck
186597
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3-methylglutaconate, mixture of cis and trans
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O2CCH2C(CH3)=CHCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
tw
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C\C(C)=C\C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
Klucz InChI
GBQBEQOEGMZCOH-GQCTYLIASA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)