Merck
185280
Sigma-Aldrich
5-Nitroorotic acid potassium salt monohydrate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2KN3O6 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[H]O[H].[O-]C(=O)C1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3N3O6.K.H2O/c9-3-2(8(13)14)1(4(10)11)6-5(12)7-3;;/h(H,10,11)(H2,6,7,9,12);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
JDMSALHSRWYAEM-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)