Merck
184888
Sigma-Aldrich
Naphthalene-bis(hexachlorocyclopentadiene) adduct
technical grade, 95%
Synonim(y):
DHA, NSC 122892
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H8Cl12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
673.71
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
technical grade
Próba
95%
mp
208-210 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C(C4C(c5ccccc35)[C@@]6(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]4(Cl)C6(Cl)Cl)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C20H8Cl12/c21-11-13(23)17(27)9-7(15(11,25)19(17,29)30)5-3-1-2-4-6(5)8-10(9)18(28)14(24)12(22)16(8,26)20(18,31)32/h1-4,7-10H/t7?,8?,9?,10?,15-,16+,17+,18-
Klucz InChI
ULBZLTIPWBXWCY-QDCKJYKTSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in iodination and retro Diels-alder reactions
Molecule studied for its pharmacological activity as a KSP inhibitor
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)