Merck
184640
Sigma-Aldrich
Poly[N,N′-(1,4-phenylene)-3,3′,4,4′-benzophenonetetracarboxylic imide/amic acid]
powder
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
temp. przejścia
Tg 310 °C
gęstość
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C17H8N2O5.C6H8N2/c20-13(7-1-3-9-11(5-7)16(23)18-14(9)21)8-2-4-10-12(6-8)17(24)19-15(10)22;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-6H,(H,18,21,23)(H,19,22,24);1-4H,7-8H2
Klucz InChI
CNNZEEXQGDXJQX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)