Przejdź do
18289
1-Dodecyl-3-methylimidazolium iodide
≥95.0%
Synonim(y):
1-Lauryl-3-methylimidazolium iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H31IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Form:
solid
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
impurities
≤0.5% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CCCCCCCCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C16H31N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;/h14-16H,3-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
RQVJLVQTNZVVRZ-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8948356486N2162
description
≥95.0%
description
≥97.0% (T)
description
95%
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥95.0%
assay
≥97.0% (T)
assay
95%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
form
solid
form
crystals
form
-
form
solid
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)