Merck
18240
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromopropyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
technical, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
4-Bromobutyraldehyde neopentylglycol acetal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.13
Beilstein:
4857930
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
technical
Próba
≥98.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474
tw
78-80 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.266 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)COC(CCCBr)OC1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)