Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 712,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH[CH(CH3)2]COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-192-6
Beilstein/REAXYS Number:
636360
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
refractive index
n
bp
82-85 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CCOC(=O)C(C(C)C)C(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-9(11)8(6(2)3)7(4)10/h6,8H,5H2,1-4H3
InChI key
DMIFFKCVURTPTG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥90% (GC) | description technical, ≥90% (GC) | description ≥90% (GC) | description technical, ≥90% (GC) |
| assay ≥90% (GC) | assay ≥90% (GC) | assay ≥90% (GC) | assay ≥90% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 82-85 °C/12 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| refractive index n | refractive index - | refractive index n | refractive index n |
| density 0.962 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.875 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density 0.686 g/mL at 20 °C (lit.) |
| functional group ester, ketone | functional group ketone | functional group bromo, ketone | functional group - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?