Merck
179868
Sigma-Aldrich
m-(o-Toluidino)phenol
96%
Synonim(y):
3-o-Tolyaminophenol, 3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4NHC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
48-53 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1Nc2cccc(O)c2
InChI
1S/C13H13NO/c1-10-5-2-3-8-13(10)14-11-6-4-7-12(15)9-11/h2-9,14-15H,1H3
Klucz InChI
SUHWXARLXCIBFK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
m-(o-Toluidino)phenol (3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine) may be used to improve metal adhesion in tyres.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)