Merck
178446
Sigma-Aldrich
(2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene
97%
Wybierz wielkość
5 G
305,00 zł
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
305,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C3H3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.551 (lit.)
bp
103 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
phenyl
ciąg SMILES
ClC1(Cl)CC1c2ccccc2
InChI
1S/C9H8Cl2/c10-9(11)6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
WLWFQGXZIDYWQF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(2,2-dichlorocyklopropylo)benzen może być stosowany w syntezie p-(2,2-dichlorocyklopropylo)aniliny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)