Merck
178381
2′,3′,4′-Trichloroacetophenone
95%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl3C6H2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
237-092-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
mp
59-64 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O/c1-4(12)5-2-3-6(9)8(11)7(5)10/h2-3H,1H3
InChI key
BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
Application
2′,3′,4′-Trichloroacetophenone was used in the effective stimulation of 1,2,3,4-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TeCDD) dechlorination.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Young-Beom Ahn et al.
Environmental toxicology and chemistry, 24(11), 2775-2784 (2006-01-10)
Halogenated coamendments enhanced dechlorination of 31 microM of spiked 1,2,3,4-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TeCDD) and 49 microM of spiked 1,2,3,4-tetrachlorodibenzofuran (TeCDF) in sediments from San Diego Bay (CA, USA) and Tuckerton (NJ, USA). Dechlorination of 1,2,3,4-TeCDD occurred to a greater extent under methanogenic