Merck
178160
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetraisopropylbenzene
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H2[CH(CH3)2]4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
118-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(cc1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C18H30/c1-11(2)15-9-17(13(5)6)18(14(7)8)10-16(15)12(3)4/h9-14H,1-8H3
Klucz InChI
ROXLYQQDLJJEBE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)