Merck
177407
Sigma-Aldrich
cis-3-Chloroacrylic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.51
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
61-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C/Cl
InChI
1S/C3H3ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1-
Klucz InChI
MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frederick Stull et al.
Nature structural & molecular biology, 23(1), 53-58 (2015-12-01)
Chaperones assist in the folding of many proteins in the cell. Although the most well-studied chaperones use cycles of ATP binding and hydrolysis to assist in protein folding, a number of chaperones have been identified that promote folding in the