Merck
176982
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trichloroaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.46
Beilstein:
1818168
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
tw
292 °C/774 mmHg (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges