Merck
176346
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenediazonium hexafluorophosphate
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4N2PF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
140 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)