Merck
17358
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3-indandione
technical, ≥90.0% (AT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.04
Beilstein:
2252160
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥90.0% (AT)
mp
118-120 °C
ciąg SMILES
BrC1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-7-8(11)5-3-1-2-4-6(5)9(7)12/h1-4,7H
Klucz InChI
DJSJIJDUPBUBKX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromo-1,3-indandione was used in the synthesis of 2-benzylthio-1,3-indandione.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of new derivatives of 2-thio-1, 3-indandione.
Chemical Papers, 38(5), 687-692 (1984)