Merck
16819
Sigma-Aldrich
1-(3-Cyanopropyl)pyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98.5% (T)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11F6N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.5% (T)
zanieczyszczenia
≤0.1% water
≤10 mg/kg halogenes
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458±0.001
ciąg SMILES
N#CCCC[n+]1ccccc1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Opis ogólny
Nitrile-functionalized ionic liquid showing superior characteristics in Suzuki and Stille coupling reactions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dongbin Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(48), 15876-15882 (2004-12-02)
A series of relatively low-cost ionic liquids, based on the N-butyronitrile pyridinium cation [C(3)CNpy](+), designed to improve catalyst retention, have been prepared and evaluated in Suzuki and Stille coupling reactions. Depending on the nature of the anion, these salts react