Merck
163120
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.587 (lit.)
gęstość
1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup