Merck
162752
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Yb
98%
Synonim(y):
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium, Yb(tmhd)3
About This Item
Wzór liniowy:
Yb(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
722.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
165-168 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)