Merck
162744
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Ho
98%
Synonim(y):
Ho(tmhd)3, Holmium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
About This Item
Wzór liniowy:
Ho(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
714.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
175-180 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C1=[O][Ho]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)